Documentos Principais
GF31027463
Tungsten
powder, max. particle size 100 micron, weight 1000 g, purity 99.9%
Sinônimo(s):
W 006030, W
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
W
Número CAS:
Peso molecular:
183.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141747
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.9%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 310-274-63
resistividade
4.9 μΩ-cm, 20°C
peso
1000 g
tamanho máximo de partícula
100 μm
p.e.
5660 °C (lit.)
pf
3410 °C (lit.)
densidade
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[W]
InChI
1S/W
chave InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Self-heat. 2
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)