GF30624195
Aluminum
powder, max. particle size 125 micron, weight 2000 g, purity 99.5%
Sinônimo(s):
AL006015
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.5%
Formulário
powder
temperatura de autoignição
1400 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 306-241-95
resistividade
2.6548 μΩ-cm
peso
2000 g
tamanho máximo de partícula
125 μm
p.e.
2460 °C (lit.)
pf
660.37 °C (lit.)
densidade
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
chave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)