Documentos Principais
GF29720628
Hastelloy® B-3 alloy, Ni65Mo28.5Cr1.5Fe1.5(Co+Mn+W)3.5max
1m wire, 0.5mm diameter, annealed
Sinônimo(s):
NK255150
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 297-206-28
C × diâmetro
1 m × 0.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)