Documentos Principais
GF29556119
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
100mm tube, 0.53mm outside diameter, 0.075mm wall thickness, 0.38mm inside diameter, as drawn
Sinônimo(s):
AL017100
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 295-561-19
C × espessura da parede
100 mm × 0.075 mm
D.E. × D.I.
0.53 mm × 0.38 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)