GF29487617
Inconel® X750 - heat resisting alloy, Ni74Cr15Fe7TiAlNb
foil, 50 x 50mm, 1.0mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
NI160500
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulário
foil (annealed)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 294-876-17
tamanho × espessura
50 mm × 50 mm × 1.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF29487617-1EA | 4061825433967 |
GF29487617-2EA | 4061829970895 |