GF29481396
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
200mm tube, 15mm outside diameter, 0.4mm wall thickness, 14.2mm inside diameter, as drawn
Sinônimo(s):
NJ277600
About This Item
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 294-813-96
C × espessura da parede
200 mm × 0.4 mm
D.E. × D.I.
15 mm × 14.2 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)