GF28588269
Polyethylene - Carbon Filled
(PE), film, thickness 0.08 mm, size 100 × 100 mm, condition conductive polymer
Sinônimo(s):
ET331080
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 285-882-69
tamanho
100 × 100 mm
espessura
0.08 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF28588269-20EA | 4061825023274 |
GF28588269-2EA | 4061825023281 |
GF28588269-10EA | 4061825023250 |
GF28588269-1EA | 4061825023267 |
GF28588269-5EA | 4061825023298 |