GF28121958
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 8mm disks, 0.3mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable
Sinônimo(s):
FE280350
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulário
annealed (condition a: precipitation hardenable)
foil (disks)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 281-219-58
tamanho × espessura
8 mm × 0.3 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)