Documentos Principais
GF28006196
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
200mm tube, 9.0mm outside diameter, 0.5mm wall thickness, 8mm inside diameter, as drawn
Sinônimo(s):
FE047750
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
forma
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 280-061-96
C × espessura da parede
200 mm × 0.5 mm
D.E. × D.I.
9.0 mm × 8 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)