GF27963209
Magnetic copper
wire, Cu 99.96%/Fe 0.04%, 0.5 mm diameter, length 5 m, filament diameter 0.1 microns
Sinônimo(s):
CU805100
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.96%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 279-632-09
Comprimento
5 m
Diâmetro
0.1 μm , filament diameter
diâmetro
0.5 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF27963209-1EA | 4061821156945 |