GF27591767
Lead
foil, light tested, 50x50mm, thickness 0.04mm, 99.99+%
Sinônimo(s):
Lead, PB000180
About This Item
Ensaio
99.99%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 275-917-67
resistividade
20.65 μΩ-cm
tamanho × espessura
25x25 mm × 0.04 mm
p.e.
1740 °C (lit.)
pf
327.4 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
chave InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)