GF26625067
Holmium
foil, light tested, 50x50mm, thickness 0.05mm, as rolled, 99%
Sinônimo(s):
Holmium, HO000215
About This Item
Ensaio
99%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 266-250-67
tamanho × espessura
50x50 m × 0.05 mm
densidade
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ho]
InChI
1S/Ho
chave InChI
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)