Key Documents
GF26038111
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
1000mm rod, 6.35mm diameter
Sinônimo(s):
FE217920
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 260-381-11
C × diâmetro
1000 mm × 6.35 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)