GF25706572
Brass alloy, Cu63Zn37
500mm tube, 0.61mm outside diameter, 0.18mm wall thickness, 0.25mm inside diameter, as drawn
Sinônimo(s):
CU027100
About This Item
Código UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 257-065-72
C × espessura da parede
500 mm × 0.18 mm
D.E. × D.I.
0.61 mm × 0.25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF25706572-2EA | 4061829963224 |
GF25706572-10EA | 4061829944285 |
GF25706572-1EA | 4061825431635 |
GF25706572-5EA | 4061831013344 |