GF25439643
Tantalum-tungsten alloy, Ta90W10
200mm rod, 8.0mm diameter, annealed
Sinônimo(s):
TA037930
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 254-396-43
C × diâmetro
200 mm × 8.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF25439643-1EA | 4061825426389 |
GF25439643-2EA | 4061829970222 |