GF25392449
Aluminum alloy 5056
wire, Al 94.65%/Mg 5%/Mn 0.35%, 0.05 mm diameter, length 50 m, temper hard
Sinônimo(s):
AJ065120
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 253-924-49
Comprimento
50 m
diâmetro
0.05 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF25392449-1EA | 4061821145833 |