GF25155008
Carbon
foil, 50x50mm, thickness 2.5mm, rigid graphite, fine grain size, 99.95%
Sinônimo(s):
Activated charcoal, C 000440, Charcoal activated
About This Item
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.95%
Formulário
foil
temperatura de autoignição
842 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 251-550-08
resistividade
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
tamanho × espessura
50 × 50 mm × 2.5 mm
pf
3550 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[C]
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF25155008-1EA | 4061825398334 |
GF25155008-2EA | 4061829496432 |
GF25155008-5EA | 4061829567736 |