GF25028760
Palladium
foil, 4mm disks, thickness 0.006mm, 99.95%
Sinônimo(s):
Palladium, PD000200
About This Item
Ensaio
99.95%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 250-287-60
resistividade
9.96 μΩ-cm, 20°C
diâmetro × espessura
4 mm × 0.006 mm
p.e.
2970 °C (lit.)
pf
1554 °C (lit.)
densidade
12.02 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
chave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)