Documentos Principais
GF24856061
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 2m coil, 0.125mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
NI030271
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
forma
annealed
foil (coil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 248-560-61
tamanho × espessura
2 m × 0.125 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)