GF24548463
Carbon
microleaf, 50x70mm, thinness 1.25μm, specific density 250μg/cm2, 99.997%
Sinônimo(s):
Activated charcoal, C 004980, Charcoal activated
About This Item
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.997%
Formulário
foil (microleaf)
temperatura de autoignição
842 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 245-484-63
resistividade
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
tamanho × espessura
50 × 70 mm × 1.25 μm
pf
3550 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[C]
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)