GF24441106
Carbon
tube, graphite, 150mm, outside diameter 3.18mm, inside diameter 1.18mm, wall thickness 1.0mm, 99.95%
Sinônimo(s):
Activated charcoal, C 007200, Charcoal activated
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.95%
Formulário
tubes
temperatura de autoignição
842 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 244-411-06
resistividade
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
D.E. × D.I.
3.18 mm × 1.18 mm ×
tamanho × espessura da parede
150 mm × 1.0 mm
pf
3550 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[C]
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)