GF24408592
Lead
foil, 4mm disks, thickness 0.009mm, 99.99+%
Sinônimo(s):
Lead, PB000110
About This Item
Ensaio
99.99%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 244-085-92
resistividade
20.65 μΩ-cm
diâmetro × espessura
4 mm × 0.009 mm
pb
1740 °C (lit.)
pf
327.4 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
chave InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects