Documentos Principais
GF24168416
Nickel/Boron/Silicon
foil, Ni78%/B 14%/Si 8, thickness 0.025 mm, length 10 m, coil width 25 mm
Sinônimo(s):
NI800250
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 241-684-16
Comprimento
10 m
largura da espiral
25 mm
espessura
0.025 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)