GF24128333
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
rod, 200mm x 16mm diameter
Sinônimo(s):
NI147940
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 241-283-33
C × diâmetro
200 mm × 16 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF24128333-1EA | 4061825425566 |
GF24128333-2EA | 4061829969950 |