GF24096674
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
insulated wire, 100m length, 0.025mm conductor diameter, 0.002mm insulation thickness, polyester insulation
Sinônimo(s):
NI105810
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
descrição
polyester insulation
thermocouple wire
Formulário
wire (insulated)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 240-966-74
espessura de isolamento
0.002 mm
fio C × diâmetro
100 m × 0.025 mm , conductor diameter
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Aplicação
may be used as one component of a thermocouple
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF24096674-1EA | 4061825425542 |