GF23897795
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
500mm tube, 6.35mm outside diameter, 0.9mm wall thickness, 4.55mm inside diameter
Sinônimo(s):
NI147200
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 238-977-95
C × espessura da parede
500 mm × 0.9 mm
D.E. × D.I.
6.35 mm × 4.55 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF23897795-1EA | 4061825425436 |
GF23897795-2EA | 4061829969936 |