Documentos Principais
GF23417782
Aluminum alloy 5019
wire, Al 95%/Mg 5%, 0.12 mm diameter, length 100 m, temper hard
Sinônimo(s):
AB245130
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥95%
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 234-177-82
Comprimento
100 m
diâmetro
0.12 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)