Key Documents
GF23249639
Quartz - fused
sheet, thickness 2.0 mm, size 150 × 150 mm, condition polished both sides
Sinônimo(s):
SI613205
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
forma
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 232-496-39
tamanho
150 × 150 mm
espessura
2.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)