Key Documents
GF22980483
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
insulated wire, 100m length, 0.25mm conductor diameter, 0.018mm insulation thickness, polyester insulation
Sinônimo(s):
NI095850
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
descrição
polyester insulation
thermocouple wire
forma
wire (insulated)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 229-804-83
Comprimento
100 mm
diâmetro do condutor
0.25 mm
espessura de isolamento
0.018 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Aplicação
may be used as one component of a thermocouple
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)