Documentos Principais
GF22665078
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
200mm wire, 0.1mm diameter, hard, straight wire
Sinônimo(s):
FE205320
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 226-650-78
C × diâmetro
200 mm × 0.1 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)