Documentos Principais
GF22561185
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
100mm rod, 1.6mm diameter
Sinônimo(s):
FE027902
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 225-611-85
C × diâmetro
100 mm × 1.6 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)