GF22386012
Chromium
rod, 50mm, diameter 2.0mm, 99.7+%
Sinônimo(s):
Chromium, CR007910
About This Item
Ensaio
≥99.7%
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 223-860-12
resistividade
12.7 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro
50 mm × 2.0 mm
p.e.
2672 °C (lit.)
pf
1857 °C (lit.)
densidade
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
chave InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)