Documentos Principais
GF21867183
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), sheet, thickness 3 mm, size 500 × 500 mm
Sinônimo(s):
ET303130
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulário
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 218-671-83
tamanho
500 × 500 mm
espessura
3 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)