GF21271025
Beryllium
wire reel, 0.05m, diameter 0.356mm, annealed and clean, 99.7%
Sinônimo(s):
Beryllium, BE005120, Glucinium
About This Item
Ensaio
99.70%
Formulário
wire
temperatura de autoignição
1198 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 212-710-25
resistividade
4.46 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro
0.05 m × 0.356 mm
p.e.
2970 °C (lit.)
pf
1278 °C (lit.)
densidade
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Be]
InChI
1S/Be
chave InChI
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF21271025-1EA | 4061825361192 |