GF20835356
Iron-Nickel alloy, Fe58Ni42
sheet, 100 x 100mm, 3.2mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
FE133150
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 208-353-56
tamanho × espessura
100 x 100 mm × 3.2 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF20835356-1EA | 4061825431178 |
GF20835356-2EA | 4061829969622 |