GF20817198
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
insulated wire, 10m length, 0.05mm conductor diameter, 0.005mm insulation thickness, polyurethane insulation
Sinônimo(s):
NI095821
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
descrição
polyurethane insulation
thermocouple wire
Formulário
wire (insulated)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 208-171-98
espessura de isolamento
0.005 mm
fio C × diâmetro
10 m × 0.05 mm , conductor diameter
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Aplicação
may be used as one component of a thermocouple
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)