GF20761859
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 2m coil, 0.2mm thickness, half hard
Sinônimo(s):
CU070381
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Formulário
foil (coil - half hard)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 207-618-59
tamanho × espessura
2 m × 0.2 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF20761859-1EA | 4061825431147 |