GF20330749
Cobalt
foil, 6mm disks, thickness 0.025mm, 99.9%
Sinônimo(s):
Cobalt, CO000190
About This Item
Ensaio
99.90%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 203-307-49
resistividade
6.24 μΩ-cm, 20°C
diâmetro × espessura
6 mm × 0.025 mm
pb
2900 °C (lit.)
densidade
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Co]
InChI
1S/Co
chave InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3