Documentos Principais
GF19761622
Platinum
powder, max. particle size 3.5 micron, weight 1 g, purity 99.95%
Sinônimo(s):
PT006021
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Pt
Número CAS:
Peso molecular:
195.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141734
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.95%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 197-616-22
resistividade
10.6 μΩ-cm, 20°C
peso
1 g
tamanho máximo de partícula
3.5 μm
p.e.
3827 °C (lit.)
pf
1772 °C (lit.)
densidade
21.45 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
chave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)