GF19760081
Aluminum
honeycomb, 600x600mm, thickness 5mm, cell size 3.2mm, cell wall 0.025mm, core density 0.072g/cm3, phenolic adhesive (resin), 99.5%
Sinônimo(s):
Aluminum, AL002510
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.50%
Formulário
honeycomb
temperatura de autoignição
1400 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 197-600-81
resistividade
2.6548 μΩ-cm
D.E. × espessura
600 x 600 mm × 0.025 mm
tamanho da célula
5 mm
p.e.
2460 °C (lit.)
pf
660.37 °C (lit.)
densidade
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
chave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)