GF18922484
Chromium
microfoil, disks, 25mm, thinness 0.5μm, specific density 355μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.99+%
Sinônimo(s):
Chromium, CR004700
About This Item
Ensaio
≥99.99%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 189-224-84
resistividade
12.7 μΩ-cm, 20°C
diâmetro × espessura
25 mm × 0.5 μm
p.e.
2672 °C (lit.)
pf
1857 °C (lit.)
densidade
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
chave InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)