Documentos Principais
GF18528419
Brass alloy, Cu63Zn37
100mm tube, 3.0mm outside diameter, 0.5mm wall thickness, 2mm inside diameter, as drawn
Sinônimo(s):
CU027500
About This Item
Código UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 185-284-19
C × espessura
100 mm × 0.5 mm
D.E. × D.I.
3.0 m × 2.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)