GF18353583
Lead
foil, 0.5m coil, thickness 0.05mm, as rolled, 97% (sn 1.5%, sb 1.5%)
Sinônimo(s):
Lead, PB000261
About This Item
Ensaio
≥97%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 183-535-83
resistividade
20.65 μΩ-cm
C × espessura
0.5 m × 0.05 mm
pb
1740 °C (lit.)
pf
327.4 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
chave InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects