Key Documents
GF18288692
Cobalt-chromium-tungsten-nickel-iron-manganese alloy, Co50Cr20W15Ni10Fe3Mn2
foil, 150 x 150mm, 0.6mm thickness
Sinônimo(s):
CN010400
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 182-886-92
tamanho × espessura
150 mm × 150 mm × 0.6 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)