Key Documents
GF17167888
Nickel/Iron
rod, Ni80%/Fe 20%, 10.0 mm diameter, length 500 mm, temper as drawn
Sinônimo(s):
NI297930
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 171-678-88
Comprimento
500 mm
diâmetro
10.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)