GF16994751
Tin/Zinc
foil, Sn 75%/Zn 25%, thickness 0.6 mm, size 25 × 25 mm, temper as rolled
Sinônimo(s):
SA200360
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 169-947-51
tamanho
25 × 25 mm
espessura
0.6 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF16994751-2EA | 4061821135254 |
GF16994751-1EA | 4061821135247 |