Documentos Principais
GF16969270
Stainless steel - AISI 304l
rod, Fe/Cr18%/Ni 10%, 25 mm diameter, length 200 mm, temper annealed
Sinônimo(s):
FA147945
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 169-692-70
Comprimento
200 mm
diâmetro
25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)