Documentos Principais
GF15457608
Titanium-iron powder, Ti50Fe50
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 50g
Sinônimo(s):
TI176010
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 154-576-08
peso
50 g
tamanho máximo de partícula
150 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)