GF15208657
Alumina/Silica/Boria
fiber, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, tex number 100, length 20 m, filament diameter 0.011mm
Sinônimo(s):
AL625710
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Formulário
fibers
fabricante/nome comercial
Goodfellow 152-086-57
Comprimento
20 m
Diâmetro
0.011 mm , filament diameter
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF15208657-1EA | 4061821155306 |