Key Documents
GF15132800
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
50m insulated wire, 0.1mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, epoxy insulation
Sinônimo(s):
FE205850
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
descrição
epoxy insulation
forma
wire (insulated)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 151-328-00
Comprimento
50 m
diâmetro do condutor
0.1 mm
espessura de isolamento
0.01 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)